Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5A
Conçues pour la séparation de l’Ar/O2 et d’autres gaz permanents
Marque:  Thermo Scientific™ 26003-1630
Code produit. 13426796
  • 2207.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Procédures de revêtement et de désactivation spéciales assurant une meilleure efficacité chromatographique et l'intégrité de la couche poreuse de revêtement
  • Le processus de désactivation entraîne un pic fin pour l’élution du CO au lieu de la traînée normalement observée dans les autres colonnes
  • Le tamis moléculaire haute rétention permet la séparation des gaz permanents à des températures supérieures à la température ambiante
  • Les particules uniformes continuent à adhérer au tube même après des ouvertures/fermetures de vanne continues
  • Similaire à GS-Msieve, HP PLOT Molsieve, CP-Molsieve5A, Molsieve5A, AT-Molsieve, PLT-5A, Rt-Msieve5A
Gaz permanents, gaz de raffinerie ou naturels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,53 mm
Séparation de l’Ar / O2 et d’autres gaz permanents
50 μm
50 m