Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour stations de travail Tecan™ et Axon™ Instruments PatchXpress
Pour une utilisation avec les stations de travail Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress
129.00€ - 136.00€
Spécification
Volume (métrique) | 50 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Couleur | Blanc |
Autoclavable | Oui |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11510205
|
Thermo Scientific™
902-262XP |
Non stériles |
129.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11500205
|
Thermo Scientific™
902-261XP |
Stérile |
136.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour une utilisation avec les stations de travail Tecan™ Genesis™, Freedom Evo™, Cavro™, PatchXpress
Pointes de pipettes transparentes, type Tecan.
Spécification
50 μl | |
Blanc | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
En rack | |
Polypropylène |
À filtre | |
Oui | |
Portoir | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom EVO™, Cavro™, patchXpress |