Learn More
Thermo Scientific™ Système de recyclage de solvant SRS Pro
Réduit la consommation de la phase mobile jusqu’à 90 %
Marque: Thermo Scientific™ 66001-010
Includes: Logiciel
Requires : Ordinateur personnel (système de données) fonctionnant sous Microsoft™ Windows™ 98/2000/XP/Vista™ (32) avec port USB inclus.
Description
- Surveille en continu le signal de sortie du détecteur chromatographique, recycle la phase mobile réacheminée vers le réservoir de solvant lorsque la ligne de base est en dessous du seuil prédéfini.
- Logiciel d'utilisation facile fourni, pour la configuration des paramètres du système, la surveillance en ligne et le suivi d'audit.
- Adaptateur d'alimentation non requis, car le récupérateur de solvant est alimenté directement par l'ordinateur du système de données du chromatographe par le biais d'un périphérique USB.
- Recycle la phase mobile uniquement en état d'activation : en cas de panne de courant, la vanne reste à la position Déchets, et la phase mobile du réservoir n'est pas contaminée.
- L’entrée analogique permet le fonctionnement uni ou bipolaire de l’appareil dans une plage de ±1 V au moyen d’un convertisseur numérique/analogique.
- La fermeture TTL/contact de l'appareil peut être configurée en tant qu'entrée de commande sur Démarrage, Zéro-auto ou Position de vanne.
Principe de fonctionnement
- Si le niveau du signal d’entrée excède cette valeur de seuil, le SRS pro réachemine le flux d’éluant vers le réservoir à déchets (1), en considérant le temps de transport requis entre le détecteur et la vanne de sélection.
- Si le signal redescend en dessous du seuil (2), le SRS Pro prend de nouveau en considération le délai de transport, puis réachemine la phase mobile vers le réservoir.
- Si le niveau du signal d'entrée excède cette valeur de seuil, le SRS pro réachemine le flux d'éluant vers le réservoir à déchets, en considérant le temps de transport requis entre le détecteur et la vanne de sélection.
- Si le signal redescend en dessous du seuil (2), le SRS Pro prend de nouveau en considération le délai de transport, puis réachemine la phase mobile vers le réservoir.
- Le marqueur d'injection du passeur automatique connecté au SRS Pro peut garantir la remise à zéro de l'entrée du signal au moment de l'injection.