Learn More
Thermo Scientific™ Lampe au deutérium pour spectrophotomètre Spectronic™ GENESYS™ 2 et GENESYS 5
Marque: Thermo Scientific™ 343425-000
Description
Lampe au deutérium pour spectrophotomètres GENESYS 2 et 5.
Specifications
Lampe au deutérium | |
Spectrophotomètres Genesys™ 2 et Genesys 5 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.