Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert LVI en verre fritté Thermo Scientific
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
67.80€ - 1135.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 120 mm |
---|---|
Product Type Specs | Insert d’injection à gros volumes (LVI) |
Diamètre (métrique) interne | 0,78 / 1,8 mm |
Diamètre (métrique) externe | 2,75 mm |
À utiliser avec (équipement) | Instruments GC Thermo Scientific |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12944061
|
Trajan Scientific and Medical™
092155 |
5/boîte |
267.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12954061
|
Trajan Scientific and Medical™
09215501 |
1 de chaque |
67.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12964061
|
Trajan Scientific and Medical™
09215525 |
25/boîte |
1135.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spécification
120 mm | |
0,78 / 1,8 mm | |
Instruments GC Thermo Scientific |
Insert d’injection à gros volumes (LVI) | |
2,75 mm | |
Verre fritté |