Learn More
Epredia™ Cassettes pour tissus IV Shandon™ Tissue-Loc™
Compatible avec les étiqueteuses pour cassettes Epredia™ Shandon MicroWriter™ et PrintMate™
Marque: Epredia™ 41721
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disposable
- Holds tissue specimens during embedding, processing
- Pore style: Small slots
- Supplied in box of 250 cassettes with attached lids
Spécification
Small Slots | |
Hinged | |
Blue |