Learn More
Epredia™ Cassettes pour tissus IV Shandon™ Tissue-Loc™
Compatible avec les étiqueteuses pour cassettes Epredia™ Shandon MicroWriter™ et PrintMate™
Marque: Epredia™ 41728
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jetable
- Contient des échantillons de tissus pendant l’enrobage et le traitement
- Type de pores : Petites fentes
- Livrées en boîtes de 250 cassettes munies de leur couvercle
Spécification
Petites rainures | |
À charnières | |
Lilas |