Learn More
Epredia™ Shandon™ Consul-Mount™
Spécifiquement conçu pour être utilisé avec la colleuse de lamelles Epredia™ Shandon Consul™
Marque: Epredia™ 9990441
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Milieu de montage organique permanent
- À base de xylène
- Indice de réfraction : 1,495 ± 0,005 (sec)
- Viscosité : Moyenne (125 à 200 cps à 24°C)
Spécification
Transparents | |
500 mL | |
Liquide |
Milieux de cytologie Consul-Mount™, viscosité moyenne à élevée | |
Pour une utilisation avec la colleuse de lamelles Epredia™ Consul™ |