Learn More
Epredia™ Cassettes I d’inclusion / d’enrobage d’échantillons de biopsie Shandon™
Spécialement conçues pour contenir des échantillons de biopsie pendant le traitement et l’enrobage
Marque: Epredia™ 1001090
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polymère d’acétal
- La face d’écriture de la cassette est inclinée à un angle de 30°
- Les pores sont de type petits carrés
- Couvercle de verrouillage fixé par deux charnières
- Livrés en boîtes de 500 cassettes munies de leur couvercle
Informations sur la commande
Non disponible conditionné en tubes
Spécification
Carré | |
À charnières | |
Polymère d’acétal |
30° | |
Rose | |
Cassette pour biopsie |