Learn More
Epredia™ Huile TRAK 300™ pour le système HEMATRAK™
Conçu pour une utilisation avec le système différentiel automatisé HEMATTRAK™
Marque:  Epredia™ M8000
53.83 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21706" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15403153
  • 79.95€ / 473mL
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’huile ne contient pas de PCB et est sans danger pour une utilisation avec des optiques précieuses
  • L’indice de réfraction est de 1,5150 et la viscosité est de 300 cs
Spécification
Spécification
Huile TRAK 300™
Pour une utilisation avec le système différentiel automatisé Hematrak
16 oz