Learn More
Epredia™ G Cyto-Stain™ Richard-Allan Scientific™
Produit des résultats similaires à ceux obtenus avec les colorants Papanicolaou classiques
Marque: Epredia™ 7501G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peut être utilisé pour toutes les procédures gynécologiques et non gynécologiques
- Conçu pour produire des teintes cyanophiles plus vertes dans les cellules intermédiaires et basales
- Nécessite une contre-coloration au lieu de deux
- Réduit le temps de coloration
Spécification
Cytostain G | |
1 gal |