Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur d’échantillons Rheodyne 9010
Injecteur d’échantillons à mode unique, conçu pour la méthode de remplissage complet
Brand: Thermo Scientific™ 9010
Includes: Boucle d’échantillonnage de 20 μl
Description
Injecteur d’échantillons à mode unique, conçu pour la méthode de remplissage complet.
Comprend : Boucle d’échantillonnage de 20 μl
- Compatible avec les taille de boucles d’échantillon de 5 μl à 10 ml
- Stator en PEEK
- Interrupteur à capteur de position fournissant un signal de démarrage reproductible
Specifications
20 μl | |
PEEK | |
6 Ports |
Boucles d’échantillonnage de 5 à 50 µl | |
Injecteur d’échantillons | |
PEEK |