Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Parabacteroides distasonis ATCC™ 8503, Culti-Loops™
Perform testing of media, stains, reagents, and identification kits, and evaluate bacteriological procedures with Thermo Scientific ™ Remel™ Parabacteroides distasonis ATCC™ 8503, Culti-Loops™.
Marque:  Thermo Scientific™ R4601226
Code produit. 12988858
  • 301.00€ / Pack de 5
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Perform testing of media, stains, reagents, and identification kits, and evaluate bacteriological procedures with Thermo Scientific ™ Remel™ Parabacteroides distasonis ATCC™ 8503, Culti-Loops™.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loop dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques. Les Culti-Loops sont des anses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables.
Informations sur la commande
Les produits Culti-Loops sont scellés individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnés par paquet de cinq. Chaque Mycobacti-Loops est scellée individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnée par paquet de un. Les produits BactiDisk sont conditionnés en lot de 10 disques par flacon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Parabacteroides distasonis
8503™*
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
Promotions
Les Culti-Loops sont marquées CE.