Learn More
Thermo Scientific™ Bacillus cereus Remel™ ATCC™ 14579™, Culti-Loops™
Marque: Thermo Scientific™ R4601217
274.55 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loop dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques. Les Culti-Loops sont des anses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables.
Informations sur la commande
Les produits Culti-Loops sont scellés individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnés par paquet de cinq. Chaque Mycobacti-Loops est scellée individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnée par paquet de un. Les produits BactiDisk sont conditionnés en lot de 10 disques par flacon.
Certifications
Les Culti-Loops sont marquées CE.
Spécification
Bacillus cereus | |
14579™* | |
Culti-Loop [EN] | |
WDCM00034, [BCRC 10603, CCM 2010, CCUG 7414, CIP 66,24, DSM 31, HAMBI 1887, HAMBI 1905, IAM 12605, JCM 2152, LMG 6923, NBRC 15305, NCCB 75008, NCIMB 9373, NCTC 2599, NRRL B-3711, VKM B-504] |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.