Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de réaction Reacti-Vial
Un cône interne facilite la manipulation des échantillons de faible volume.
Marque: Thermo Scientific™ TS-13223
299.46 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La paroi en verre extra épaisse crée un effet de loupe qui rend ces flacons particulièrement indiqués pour l’observation des réactions chimiques
- Flacons ambrés disponibles pour les composés photosensibles.
- Fournis avec des bouchons à vis avec opercule dotés de disque en PTFE et caoutchouc.
Isolation des résidus, préparation des dérivés, récupération maximale des échantillons, protection contre l’humidité, stockage d’échantillons, précipitations, centrifugations, évaporation de solvants
Spécification
Transparent | |
5 ml | |
5 ml | |
Certificat d’analyse (COA) |
Verre de silice | |
Interne | |
Bouchon à vis | |
Flacon |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 21742Expire: 2024-06-30