Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de transfert Western Pierce™ ECL 2
Substrat HRP recommandé pour les systèmes d'imagerie par fluorescence
Marque: Thermo Scientific™ 80196X3
Includes: Réactif de détection 1 et 2
Description
Le substrat Pierce ECL 2 est un substrat chimiluminescent et chimifluorescent qui permet de détecter l’activité peroxydase d’anticorps et de sondes conjugués à la HRP par Western blot à l’aide d’un film radiographique, de systèmes de documentation par caméra CCD ou de dispositifs d’imagerie laser. Le substrat Pierce ECL 2 génère des esters d’acridinium en cas de réaction avec la HRP. Lorsque ces intermédiaires d’esters réagissent avec le peroxyde, ils produisent un fort signal chimiluminescent soutenu qui peut être capturé par l’imagerie CCD du film radiographique. Le substrat produit également un fort signal fluorescent qui peut être capturé par les imageurs de fluorescence.
Le substrat Pierce ECL 2 permet de détecter des quantités faibles de picogrammes de protéines cibles sur le nitrate de cellulose ou la membrane en PVDF en cas d’analyse avec des concentrations appropriées d’anticorps primaires et secondaires. Offrant une vaste plage dynamique, une excellente sensibilité et un signal durable, le substrat Pierce ECL 2 est un substrat idéalement adapté pour le Western blot.
Points clés :
- Grande sensibilité — permet de détecter des cibles jusqu’à des quantités faibles de picogrammes
- Longue durée du signal — émission de lumière soutenue jusqu’à cinq heures
- Davantage d’options d’imagerie — Rayons X, CCD ou dispositifs d’imagerie laser
- Plus abordable — offre une très grande qualité et d’excellentes performances à un prix inférieur à celui des substrats similaires des autres fabricants
Spécification
Substrat de transfert Western ECL 2 | |
30 transferts de mini-gel ; membrane de 3 000 cm2 | |
2°C à 8°C |
3 x 100 ml | |
Réactif de détection 1 et 2 |
Sécurité et traitement
- Pierce ECL 2 Western Blotting Substrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1, 4-dioxane, ethanol