Learn More
Thermo Scientific™ D-luciférine Pierce™, sel de monopotassium
Substrat de luciférase de luciole pour applications in vitro et in vivo
Marque:  Thermo Scientific™ 88292
520.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15205733
  • 780.00€ / 1g
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Description
La D-luciférine Thermo Scientific Pierce est formulée à plus de 99 % de pureté, en tant que sels monosodique et monopotassique, pour fournir commodité et haute performance à un faible coût, lors des dosages de rapporteur impliquant la luciférase de luciole.
La luciférine est le substrat pour les réactions bioluminescentes avec la luciférase de luciole. Les sels de potassium et de sodium lyophilisés de luciférine de luciole sont stables et facilement solubles, et les deux formulations sont compatibles avec une grande variété d’imagerie in vivo basée sur la luciférase et de dosages bioluminescents in vitro. (Choisir utiliser l’un ou l’autre formulaire dépend de la préférence du chercheur.) Les applications incluent les dosages ATP, les dosages de rapporteurs de gènes, le séquençage à haut débit et divers dosages de contamination dans tout le domaine de la biotechnologie. Pour l’imagerie in vivo, l’injection de luciférine dans des systèmes modèles permet une surveillance en temps réel non-invasive de l’évolution de la maladie et / ou de l’efficacité du médicament par bioluminescence.
Points clés :
  • Pureté élevée, normalement supérieure à 99,7 %, telle que vérifiée par HPLC et FTIR
  • Excellentes performances avec les applications in vitro
  • Convient à l’imagerie in vivo
Applications :
  • Analyses de rapporteurs de gènes
  • Dosages ATP
  • Séquençage à rendement élevé
  • Dosages de contamination
  • Imagerie par bioluminescence in vivo
  • Sélection de médicaments
  • Dosages multiplexés pour étudier les effets hors cible
  • Analyse de la voie de transduction du signal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à ou en dessous de -20°C.
Dosage de l’ATP, dosage des gènes rapporteurs
Pierce™
Substrat chimique
Bioluminescent
D-luciférine, sel monosodique
1 g
Substrat de luciférase
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.