Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires Owl™ pour système de gel réglable Giraffe™
Verre et kit d’espaceurs
Marque: Thermo Scientific™ P5-16G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel réglable par ADJ1 Giraffe™ | |
Verre | |
0,32 cm | |
16 cm |
Plaque en verre blanche | |
0,12 po | |
16 cm |