Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir Headspace de 20 mm National™ avec septa
Les joints à sertir National garantissent systématiquement la sécurité des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ C4020-32APK
Description
Capsules à sertir de 20 mm avec septa préinstallés pour des flacons d’espace de tête
- Capsules à septa pré-insérés pratiques et qui minimisent la contamination pendant la manipulation
- Les joints magnétiques s’utilisent avec les échantillonneurs automatiques de transport magnétique CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ et autres
- Les joints en PTFE / silicone PurePak™ sont conditionnés dans des cuves en verre pour conserver leur pureté jusqu’au point d’utilisation
- SepCap™ en polyéthylène moulé est adapté au stockage à court terme ou lorsque des accès répétés au flacon sont nécessaires
Les SepCap sont conçus pour le stockage à court terme. Ne pas utiliser de SepCap à des températures élevées.
Informations sur la commande
Les septa et les capsules à sertir sont également vendus séparément.
Spécification
Ambré | |
Verre de silice | |
Septa |