Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C4
Colonnes HPLC HyPURITY hautement caractérisées, testées et validées.
Marque: Thermo Scientific™ 22405-152130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- High quality, highly pure silica columns
Informations sur la commande
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
2.1 mm | |
5 μm | |
200 m²/g | |
C4 | |
4.5% | |
Yes |
150 mm | |
190 Å | |
L26 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |