Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ SAS C1, granulométrie de 3 μm
La phase présentant la plus faible rétention parmi les phases Hypersil greffées avec une chaîne alkyle
520.00€
Spécification
Granulométrie | 3 μm |
---|---|
pH | 2 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Phase stationnaire | C1 |
Description
- Sélectivité pour les composés polaires et multifonctionnels
- Matériau de phase inverse à courte chaîne alkyle
- Pratiques pour les séparations en paire d’ions
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
3 μm | |
120 Å | |
C1 |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
Silice |