Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperSil™ C18 DASH HTS, granulométries de 3 et 5 μm
Format de colonne : Colonne DASH-HTS ; Taux de carbone : 20 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 70105-022151
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le concept breveté à faible volume mort réduit l’élargissement de pic
- Le changement de colonne est rapide et facile grâce aux raccords à serrage manuel
- Vaste gamme de chimies Thermo Scientific sur silice 100 Å
- Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Informations sur la commande
Il est recommandé d’utiliser les colonnes DASH HTS avec des tubes et des raccords PEEK™.
Spécification
DASH-HTS Column | |
20 mm | |
100 Å | |
C18 | |
Silica | |
Reversed Phase |
2,1 mm | |
5μ m | |
L1 | |
Beta | |
20% | |
Reversed Phase |