Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7 % ; Taille de pores : 130 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 28203-053030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellent choix pour les acides, les bases et les composés neutres
- Rétention moindre que C18 permettant des analyses plus rapides
- Colonnes robustes bénéficiant d’une longue durée de vie
- Très fiables pour les analyses de routine
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Analytical Column | |
50 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60°C | |
C8 | |
7% | |
Yes |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |