Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en phase inverse Hypersil™ BDS C18, 3 μm, 3 mm x 30 mm
Un bon choix pour les laboratoires d’AQ / de CQ recherchant une colonne robuste et polyvalente pour des applications requérant longévité et reproductibilité
Marque:  Thermo Scientific™ 28103-033030
327.51 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10619595
  • 739.68€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour l’analyse des bases avec une activité des silanols résiduels minimale
  • Reproductibilité exceptionnelle
  • Économiques, colonnes à usage général
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3 mm
3 μm
130 Å
L1
Silice
Phase inverse
Phase inverse
30 mm
2 à 9
170 m²/g
C18
11%