Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC en phase inverse Hypersil™ BDS C18, 3 μm, 3 mm x 30 mm
Un bon choix pour les laboratoires d’AQ / de CQ recherchant une colonne robuste et polyvalente pour des applications requérant longévité et reproductibilité
Marque: Thermo Scientific™ 28103-074630
370.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour l’analyse des bases avec une activité des silanols résiduels minimale
- Reproductibilité exceptionnelle
- Économiques, colonnes à usage général
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Colonne analytique | |
70 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
60°C | |
C18 | |
11% | |
Oui |
4.6 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |