Learn More
Thermo Scientific™ Régulateurs de gaz en laiton à phase unique de haute pureté
Pour les applications d’analyses et de traitement non corrosives nécessitant un contrôle précis et stable de la pression de distribution
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-908
Code produit. 10448854
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Vanne de sortie résistant à la diffusion, sans presse-garniture, pour maintenir la pureté du système.
Description
Description
  • Adaptés aux applications de traitement ou d'analyses non corrosives.
  • Incluent une base et une cartouche Smart Purifier garantissant une pureté de gaz de 99,99999 %.
  • Diaphragme de conception spécifique en acier inoxydable, enroulé sur lui-même, fournissant une bonne performance en matière de régulation et une pureté maximale, sans insert souple.
  • Résistant à un vide interne.
  • Tous les régulateurs fournis avec adaptateur de sortie en acier inoxydable de 1/8 po.
  • Vanne intégrée permettant le changement du cylindre sans contamination de la conduite de gaz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0/200 psig
DIN 1 avec triple filtre