Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs pour kit de préparation de plasmide GeneJET™
Composants du kit de minipréparation de plasmide GeneJET (K0502/K0503) pouvant être achetés séparément.
40.53€
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante, -20°C
Description Réactif
À utiliser avec (application) Extraction de l’ADN
Type de produit Ribonucléase A
Quantité 0,7 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10202510
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
R1253
Réactif 0,7 mL
40.53€
0.70mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
La solution de neutralisation et la solution de lyse Thermo Scientific™ GeneJET™ sont des composants du kit de minipréparation plasmidique GeneJET (K0502/K0503) et peuvent être achetées séparément.
Le kit fait appel à la technologie exclusive d’une membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique. Le kit récupère jusqu’à 20 μg d’ADN plasmide à copie élevée par procédure d’isolement.
Le kit de minipréparation plasmidique Thermo Scientific GeneJET a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Le kit récupère jusqu’à 20 μg d’ADN plasmide présentant un nombre de copies élevé par procédure d’isolement.
Points clés
  • Efficace : rendements élevés atteignant jusqu’à 20 μg d’ADN plasmide de haute qualité
  • Rapide : la procédure dure moins de 14 minutes
  • Pratique : extraction de phénol/chloroforme ou précipitation d’alcool non requise
  • Pur : l’ADN purifié est prêt pour un emploi immédiat
Applications
Isolement rapide de l’ADN plasmide à pureté élevée pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, notamment :
  • Digestion FastDigest ou classique, par des enzymes de restriction
  • Séquençage fluorescent automatisé et radioactif
  • PCR
  • Transcription in vitro
  • Transformation
Principe
Une culture bactérienne est récoltée et lysée. Le lysat est ensuite éclairci par centrifugation et appliqué sur la colonne de silice pour lier de manière sélective les molécules d’ADN à une concentration élevée en sel. L’ADN adsorbé est lavé pour retirer les contaminants. L’ADN plasmidique pur est élué dans un petit volume de tampon d’élution ou d’eau. L’ADN purifié est prêt pour un emploi immédiat dans toutes les procédures de biologie moléculaire, comme la digestion rapide et conventionnelle avec des enzymes de restriction, la PCR, la transcription in vitro, la transformation et le séquençage automatisé.
Composants
  • Solution de remise en suspension
  • Solution de lyse
  • Solution de neutralisation
  • Solution de lavage (concentrée)
  • Solution de RNase A
  • Tampon d’élution
  • Colonnes à centrifuger
  • Tubes de prélèvement
  • Protocole détaillé
Dangereux : non
Contrôle de la qualité :
  • Le kit est testé en matière d’isolement de l’ADN pUC19 à partir de la bactérie E. coli conformément au protocole.
  • La qualité de l’ADN isolé est évaluée par dosage spectrophotométrique, électrophorèse sur gel d’agarose, digestion par enzymes de restriction FastDigest et séquençage automatisé.
Conditions de stockage : Température ambiante, -20°C
Isolation rapide d’ADN très pur adaptée à toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard, —Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante, -20°C
Extraction de l’ADN
0,7 mL
Réactif
Ribonucléase A