Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Purification rapide et pratique d’ADN à l’aide de membrane de silice à partir d’échantillons de tissus fixés au formol et inclus dans la paraffine (FFIP).
Marque: Thermo Scientific™ K0882
588.02 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard s’effectue en moins de 20 minutes après la lyse cellulaire et génère de l’ADN purifié d’une taille supérieure à 30 kpb. L’ADN isolé peut être employé directement pour la PCR, le transfert Southern et les réactions enzymatiques.
Les échantillons de tissus fixés à la formaline et intégrés à la paraffine (FFPE) sont préparés régulièrement à partir d’échantillons de tissus chirurgicaux humains, ce qui permet de les conserver dans des archives pendant des années. Le kit Thermo Scientific GeneJET de purification d’ADN FFPE est conçu pour une purification d’ADN rapide et pratique à partir de diverses quantités de tissus FFPE archivés. Jusqu’à 8 sections (10 μm d’épaisseur) d’échantillons de FFPE provenant de divers tissus peuvent être utilisées pour l’extraction d’ADN génomique sans incubation de nuit. L’élimination des réactifs toxiques couramment utilisés pour la déparaffinisation (c’est-à-dire le xylène) permet une procédure de purification d’ADN sûre avec des rendements élevés d’ADN et une excellente qualité. Chaque préparation récupère jusqu’à 8 μg d’ADN génomique pouvant être élué en volumes de 20 μl, ce qui permet de prélever des échantillons concentrés. En raison de l’efficacité de déréticulation élevée, l’ADN purifié de haute qualité affiche des performances fiables dans des applications sensibles en aval telles que qPCR, PCR (amplicons jusqu’à 1 kb) ou préparation de bibliothèques NGS.
Points forts
•ADN de haute qualité : convient à la PCR et à la qPCR
•Rapide : la procédure peut être achevée en 2 heures
•Sûr : solvants non toxiques
•Efficace : produit jusqu’à 8 μg d’ADN purifié
Applications
• Préparation de bibliothèque NGS pour PCR
• qPCR
•
comprend
• Solution de Protéinase K
• Solution de RNase A
• Tampon de digestion
• Tampon de liaison
• Tampon de nettoyage I (conc.)
• Tampon de nettoyage II (conc.)
• Tampon d’élution
• Colonnes de purification d’ADN GeneJET & Tubes de prélèvement
• Tubes de prélèvement
• Protocole détaillé
Danger : Non
>Contrôle qualité :
>•le kit de purification d’ADN génomique GeneJET est qualifié en isolant l’ADN génomique de 200 μl de sang et de 5 mg de tissus de mammifères conformément aux protocoles recommandés.
>• L’ADN génomique purifié présente un rapport A260 / 280 de ≥ 1,7.
>•Une seule bande de plus de 30 kb est observée après l’électrophorèse sur gel d’agarose et la coloration au bromure d’éthidium.
>• L’ADN génomique purifié est évalué par amplification par PCR d’un gène à copie unique et digestion avec des enzymes de restriction FastDigest.
> Conditions de conservation : température ambiante
L’ADN génomique isolé est idéal dans les procédures courantes de biologie moléculaire, y compris : PCR et qPCR, FastDigest et digestion par restriction traditionnelle, transfert Southern.
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Colonne de centrifugation | |
Séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR | |
250 préparations | |
Kit de purification d’ADN FFPE | |
ADN génomique |
Colonne de centrifugation | |
FFPE, Échantillons fixés | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
GeneJET | |
250 préparations | |
< 20 min |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.