Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Fluophase™ RP Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque:  Thermo Scientific™ 82505-012106
Code produit. 11523321
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de la phase solide Fluophase RP (perfluorohéxyl)
  • Les phases perfluorées offrent une sélectivité unique
  • Meilleures rétention et sélectivité pour les composés halogénés
  • Excellentes pour l’analyse des taxanes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 μm
10 mm
2,1mm
RP