Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’ADN génomique de sang entier MagJET™
Purifie l’ADN génomique à partir de sang total frais ou congelé traité avec l’EDTA ou le citrate, à l’aide de la technologie des microbilles magnétiques.
326.00€
Spécification
Contenu et stockage Stockez la solution Proteinase K à température ambiante tant que le flacon reste scellé. Après ouverture, stocker à -20°C. Les microbilles magnétiques MagJET doivent être stockées à 4°C. Les autres composants du kit doivent être stockés à température ambiante (15°C. à 25°C.).
À utiliser avec (application) PCR et qPCR, FastDigest et digestion par restriction conventionnelle, Southern Blotting
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Comprend Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
13595170
Afficher les documents
Thermo Scientific™
K2741
Tampon de lyse (15 ml), microbilles magnétiques MagJET (2 x 1,4 ml), protéinase K (2 x 1 ml), tampon de liaison (23 ml), 1 tampon de lavage concentré (100 ml), 2 tampons de lavage concentrés (40 ml), tampon d’élution (30 ml) 96 préparations Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET
• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ADN génomique
• Isolement de haut rendement d'ADN génomique de haut poids moléculaire sans inhibiteur ni contamination ARN.
Spécification
Spécification
Stockez la solution Proteinase K à température ambiante tant que le flacon reste scellé. Après ouverture, stocker à -20°C. Les microbilles magnétiques MagJET doivent être stockées à 4°C. Les autres composants du kit doivent être stockés à température ambiante (15°C. à 25°C.).
PCR et qPCR, FastDigest et digestion par restriction conventionnelle, Southern Blotting
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 3 ans