Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’ADN et d’ARN viraux MagJET™
Purifie les acides nucléiques viraux à partir d’échantillons humains et animaux, y compris le plasma, le sérum, la salive et l’urine, grâce à une technologie de microbilles magnétiques pouvant être utilisée pour des opérations à rendement élevé.
Marque:  Thermo Scientific™ K2782
Code produit. 13595180
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET
• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ADN/ARN viral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stockez le portoir d’ARN dans le sachet d’aluminium d’origine à -20deg.C. Une fois ouverte, stockez la solution Proteinase K à -20deg.C. Les microbilles magnétiques MagJET doivent être stockées à 4°C. Les autres composants du kit doivent être stockés à température ambiante (15°C. à 25°C.).
Utilisation en aval dans des dosages qualitatifs et quantitatifs à base d’acides nucléiques comme la RT-PCR, la RT-qPCR
Tampon de lyse, microbilles magnétiques MagJET, protéinase K, portoir d’ARN, tampon de lavage 1 (conc.), tampon de lavage 2 (conc.),eau exempte de nucléase
4 x 96 préparations