Learn More
Thermo Scientific™ MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit
Purifiez et récupérez les tailles sélectionnées de votre bibliothèque de fragments d’ADN à partir de réactions en amont pour les flux de travail de séquençage nouvelle génération avec les kits MagJET NGS de nettoyage et de sélection de taille
40.29€ - 1712.00€
Spécification
Isolation Technology Bille paramagnétique
Type de produit final ADN
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15205126
Afficher les documents
Thermo Scientific™
K2822
4 x 96 Preps
750.00€
384 réactions
15225126
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K2828
10 préparations
40.29€
10 réactions
15215126
Afficher les documents
Thermo Scientific™
K2821
1 x 96 Preps
231.00€
96 réactions
15235126
Afficher les documents
Thermo Scientific™
K2823
10 x 96 Preps
1712.00€
960 réactions
Description
Description
Le kit MagJET NGS de nettoyage et de sélection de taille est conçu pour un nettoyage efficace et robuste des bibliothèques de fragments d’ADN et une sélection de la taille à partir d’une variété de mélanges de réaction enzymatiques, y compris la PCR, la ligature, l’ajout d’adaptateurs et les mélanges de réaction de réparation des extrémités d’ADN. Le kit utilise une technologie de microbilles paramagnétiques MagJET à haute capacité qui assure une récupération efficace de la bibliothèque de fragments d’ADN dans une plage de longueur de fragments souhaitée. Les fragments d’ADN purifiés sont exempts de tout composant inhibant le flux de travail de séquençage de nouvelle génération, tel que les adaptateurs de séquençage, les amorces dimères, les nucléotides non incorporés, les enzymes ou les sels et sont prêts à l’emploi dans les applications NGS en aval. Aucune purification préalable de la bibliothèque de fragments d’ADN n’est requise avant les procédures de nettoyage et de sélection de la taille.
Le kit est adapté au nettoyage ou à la sélection de la taille de 5 ng à 5 μg de la bibliothèque de fragments d’ADN. Les protocoles de nettoyage et d’élimination des adaptateurs MagJET peuvent être facilement automatisés pour un débit plus élevé sur des plateformes automatiques telles que Thermo Scientific KingFisher Flex et Thermo Scientific KingFisher Duo.
Points clés
  • Robuste : nettoyage fiable et sélection de la taille à partir de différents mélanges réactifs et tampons
  • Flexible : sélection de la taille définie par l’utilisateur de la plage exacte de fragments d’ADN
  • Pureté de qualité NGS : élimination complète des adaptateurs NGS, des amorces, des nucléotides, des enzymes et d’autres composants de réaction inhibant le flux de travail NGS
  • Compatible avec le haut débit : facile à automatiser sur les manipulateurs de particules magnétiques Thermo Scientific KingFisher pour la manipulation d’échantillons à haut débit
Applications
Nettoyage de la bibliothèque de fragments d’ADN et sélection de la taille pour une utilisation en aval dans les flux de travail de séquençage de nouvelle génération.
Comprend
  • Microbilles magnétiques MagJET
  • Solution de liaison
  • Tampon de nettoyage (concentré)
  • Tampon d’élution
  • Mélange de fragments d’ADN
Spécification
Spécification
Bille paramagnétique
ADN
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.