Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’enrichissement d’ARNm MagJET™
Purifiez l’ARNm à partir d’échantillons d’ARN total avec des microbilles magnétiques à liaison d’oligo (dT) poly A+ avec un enrichissement jusqu’à 10 fois supérieur à partir de l’entrée d’ARN de 5-100 μg
760.00€
Spécification
Contenu et stockage Tampon d’hybridation, microbilles MagJET Oligo(dT), tampon de lavage, eau exempte de nucléase. Conserver à -4 deg.C.
À utiliser avec (application) Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15295106
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K2812
96 préparations Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Le kit d’enrichissement d’ARNm MagJET est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARNm à partir d’échantillons d’ARN total. Les billes d’oligo (dT) lient spécifiquement l’ARN poly A+ et à haute capacité, ce qui assure une extraction maximale de l’ARNm à partir de la gamme étendue du matériel de départ.
Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des billes MagJET oligo (dT) rendent la technologie idéale pour la purification automatisée des acides nucléiques à haut débit, ainsi que pour la purification manuelle des acides nucléiques pour les utilisateurs ayant un plus faible débit d’échantillons.
Le protocole du kit d’enrichissement d’ARNm MagJET produit les plus fortes quantités de transcrits d’ARN complets intacts et de faible contamination par ARNr. L’ARNm purifié de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et autres contaminants ou inhibiteurs.
Points clés
  • Enrichissement jusqu’à 10 fois en ARNm
  • Isolement complet de l’ARNm haute intégrité
  • Rendements élevés à partir d’une large plage d’entrée d’ARN (5 - 100 μg)
  • Compatible avec l’automatisation à haut débit
Applications
Les transcrits d’ARN isolés peuvent être utilisés dans :
  • PCR en temps réel
  • RT-qPCR
Inclus
  • Tampon d’hybridation pour kit d’enrichissement d’ARNm MagJET
  • Microbilles MagJET Oligo(dT)
  • Tampon de lavage pour kit d’enrichissement d’ARNm MagJET
  • Eau, exempte de nucléase
Dangereuses : non
Contrôle de la qualité : le kit d’enrichissement d’ARNm Thermo Scientific MagJET est qualifié en isolant l’ARNm à partir de 30 μg d’ARN HeLa total suivant le protocole décrit dans le manuel. La qualité de l’ARNm isolé est déterminée en mesurant la contamination par l’ARNr à l’aide de la RT-qPCR. La quantité d’ARNr est <0,5% from starting material.
Durée de conservation :36  mois
Conditions de stockage : température ambiante
Conditions de stockage : 4 C
Spécification
Spécification
Tampon d’hybridation, microbilles MagJET Oligo(dT), tampon de lavage, eau exempte de nucléase. Conserver à -4 deg.C.
Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 3 ans