Learn More
Thermo Scientific™ Mélanges Master Mix Luminaris Probe qPCR
Le master Mix qPCR prêt à l’emploi se mélange à l’UDG prémélangé optimisé pour la détection de sonde à l’aide du protocole de cycle standard. Mélanges Master Mix disponibles avec ou sans couleur bleue.
246.00€ - 3520.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Analyse de l’expression génétique, validation de l’ARNsi, génotypage, détection d’agents pathogènes, Genotyping, siRNA Validation, Pathogen Detection
Concentration 2X
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
13525250
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0952
500 réactions de 20 μl
464.00€
500 réactions
13515250
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0951
Réaction 250 x 20°μl
246.00€
250 réactions
13535250
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0953
1250 réactions de 20 μl
1116.00€
1250 réactions
13545250
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
K0954
5000 réactions x 20°μl
3520.00€
5000 réactions
Description
Description
Les master Mix Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen et Luminaris HiGreen qPCR sont des solutions universelles prêtes à l’emploi optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Les Master Mix contiennent de l’ADN polymérase Thermo Scientific Hot Start Taq, de l’uracile ADN glycosylase (UDG) et des dNTP dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces. Le colorant intercalant SYBR Green de type I permet de détecter et d’analyser l’ADN sans utiliser de sondes spécifiques à la séquence.
L’ADN polymérase Taq à démarrage à chaud, en association avec un tampon optimisé, garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. L’UTP et lUDG sont inclus dans le mélange pour le contrôle de la contamination par report (voir référence 1). Les Master Mixes Luminaris Color HiGreen qPCR sont complétés par un colorant bleu inerte et un tampon d’échantillon jaune séparé contenant un colorant jaune. Le mélange réactionnel Reaction Mix qPCR contenant les deux composants est vert.
L’utilisation des Master Mixes Luminaris Color HiGreen et Luminaris Higreen qPCR dans la qPCR assure une quantification reproductible, sensible et spécifique des modèles génomiques, plasmidiques, viraux et d’ADNc. Des formulations individuelles de Master Mixes Luminaris Color HiGreen et Luminaris HiGreen qPCR avec ROX à différentes concentrations ou avec fluorescéine comme colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes qPCR (voir le tableau de compatibilité des instruments PCR en temps réel).
Points clés
  • Master Mix bleu et tampon d’échantillon jaune pour faciliter le pipetage
  • UDG dans le Master Mix pour empêcher la contamination par report
  • Excellente performance qPCR quantitative
  • Spécificité : l’ADN polymérase Hot Start Taq et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères d’amorces
  • Sensibilité : détection d’une seule copie
  • Large plage linéaire : quantification précise sur 9 ordres de grandeur
  • Reproductibilité et confort : master mix 2x prêt à l’emploi
  • Performances égales des Master Mix bleus et incolores
  • Versions avec ROX prémélangé ou fluorescéine pour différentes plateformes en temps réel
  • Protocoles de cyclage standard
Applications
  • Analyse de l’expression génétique
  • Validation d’ARNic
  • Génotypage
  • Détection d’agents pathogènes
Inclus
  • Les Master Mixes Luminaris Color HiGreen qPCR incluent la polymérase d’ADN Taq à démarrage à chaud, l’UDG et les dNTP (également dUTP) dans un tampon PCR optimisé avec un colorant bleu ; fournis avec un tampon d’échantillon jaune 40X et de l’eau sans nucléase.
  • Le Master Mix Luminaris Color HiGreen High ROX qPCR (2X) et le Master Mix Luminaris Color HiGreen Low ROX qPCR Master Mix (2X) contiennent différentes quantités de colorant de référence passive ROX pour des plateformes spécifiques en temps réel (voir le tableau de compatibilité des instruments PCR en temps réel).
  • Le Master Mix Luminaris Color HiGreen fluorescéine qPCR (2X) contient du colorant de référence passif à la fluorescéine pour des plateformes en temps réel spécifiques (voir le tableau de compatibilité des instruments PCR en temps réel).
  • Les Master Mixes Luminaris HiGreen qPCR incluent la polymérase d’ADN Taq à démarrage à chaud, l’UDG et les dNTPs (également dUTP) dans un tampon PCR incolore optimisé ; fournis avec de l’eau sans nucléase.
  • Le Master Mix Luminaris HiGreen High ROX qPCR (2X) et le Master Mix Luminaris HiGreen Low ROX qPCR Master Mix (2X) contiennent différentes quantités de colorant de référence passive ROX pour des plateformes spécifiques en temps réel (voir le tableau de compatibilité des instruments PCR en temps réel).
  • Le Master Mix Luminaris Color HiGreen fluorescéine qPCR (2X) contient du colorant de référence passif à la fluorescéine pour des plateformes en temps réel spécifiques (voir le tableau de compatibilité des instruments PCR en temps réel).
Dangereux : Non
Durée de conservation : 24 mois
Conditions d’expédition : Packs réfrigérants congelés
Conditions de stockage : − 20°C
Remarques concernant le stockage : À noter que les colorants SYBR Green et ROX sont sensibles à la lumière. L’exposition à la lumière doit être minimisée.
Références : M. C. Longo et al., Gene 93, 125-128 (1990).
Spécification
Spécification
Analyse de l’expression génétique, validation de l’ARNsi, génotypage, détection d’agents pathogènes, Genotyping, siRNA Validation, Pathogen Detection
2X
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 2 ans