Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, low ROX
Les master Mix Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen et Luminaris HiGreen qPCR sont des solutions universelles prêtes à l’emploi optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes.
Marque:  Thermo Scientific™ K0971
181.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13585250
  • 272.00€ / 250 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes: Le Master Mix Luminaris HiGreen Low ROX qPCR (2X) contient de l’ADN polymérase Taq à démarrage à chaud, de l’UDG, des dNTP (avec du dUTP) et un SYBR Green I dans un tampon PCR optimisé.Le Master Mix contient une faible concentration de colorant de référence passive ROX pour les platefo
Description
Description
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix
• Master mix bleu + Tampon jaune = couleur verte pour pipetage facile
• Présence d'UDG pour empêcher une contamination croisée
• Sensibilité: détection d'une seule copie
• Spécificité: Taq Hot Start Polymérase et tampon optimisé pour réduire les dimères d'amorce
• Rendement comparable des mster mixes bleus et incolores
• Versions avec ROX pré mélangé pour plateformes en temps réel différentes
• Les Master Mixes Thermo Scientific Luminaris sont des solutions universelles prêtes à l'emploi et optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Contiennent l'ADN polymérase Taq Got Start, de l'uracile-ADN glycosylase (UDG) et des
• DNTPs dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d'ajouter votre matrice, les amorces et la sonde
• La Hot Start Taq polymérase avec son tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité de la PCR. Des dUTP et UDG sont inclus dans le mélange pour éviter une contamination croisée. Les Master Mixes Color Probe contiennent un colorant
• Inerte bleu. Le tampon contient quant à lui un colorant jaune. Le mélange réactionnel de la qPCR qui contiendra les deux composants sera de couleur verte, permettant ainsi de voir facilement si le mélange a été correctement effectué
• Des Master Mixes Luminaris contenant du ROX ou de la fluorescéine en tant que colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes de qPCR
• Applications: analyse d'expression génique, validation de siRNA, génotypage, détection de pathogènes
• Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes (incolore)
• Le colorant SYBR Green I intercalant permet la détection et l'analyse d'ADN sans utiliser de sondes spécifiques de séquences
• Luminaris HiGreen Low ROX qPCR Master Mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contains:
• 2 x 1.25 mL Luminaris HiGreen Low ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 250 x 20 μL reactions. The master mix contains low concentration of ROX passive reference dye for specific real-time platforms.
• 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Haut
ADN polymérase Taq
Système 7500, QuantStudio™, système Viia™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Master Mix de qPCR
Expression génétique
2 X
ADN, ADNdb
SYBR
qPCR
Étalon
Luminaris
250 réactions
2X
250 réactions