Learn More
Thermo Scientific™ ClaSeek Library Preparation Kit, Illumina compatible
Générez des bibliothèques de séquençage de nouvelle génération compatibles avec Illumina™ à partir d’une faible entrée d’échantillon grâce à une méthode sans PCR tube unique et des mélanges maîtres optimisés
Description
Description
Le kit de préparation de bibliothèque Thermo Scientific ClaSeek, compatible Illumina™, est conçu pour une construction rapide et pratique de la bibliothèque de fragments NGS sans PCR à partir de l’entrée d’échantillons d’ADN jusqu’à 500 ng. En association avec le protocole d’amplification, le kit permet également la génération de bibliothèques de fragments d’ADN à partir de l’entrée d’échantillons ultra-basse de 5 ng.
Le kit utilise un protocole de construction de bibliothèque optimisé pour NGS hautement efficace qui associe les étapes de conversion finale et d’ajout d’adaptateur dans une procédure tube unique simple et pratique. Cela minimise les étapes de pipetage inutiles et réduit le temps de manipulation, ce qui permet une construction de bibliothèque sans PCR en moins de 70 minutes. Le kit est adapté à la construction de bibliothèques compatibles Illumina™ de 50, 300, 500 bp et est validé pour une utilisation sur les plateformes de séquençage Illumina™ HiSeq™ et MiSeq™.
Points clés
  • Sans PCR - réduction significative des biais et amélioration de la couverture grâce au protocole sans amplification
  • Flexible - protocole universel pour une entrée d’échantillons (5 ng - 1 μg) et des longueurs de fragments d’ADN variables
  • Rapide et pratique : moins d’étapes de nettoyage, moins de temps de manipulation, mélanges maîtres optimisés, procédure de conversion finale tube unique.
Applications
Préparation de la bibliothèque de fragments d’ADN pour une utilisation en aval dans le flux de travail de séquençage de nouvelle génération.
Contenu
  • Mélange maître de conversion finale ClaSeek, IL
  • Mélange de ligature ClaSeek, IL
  • Eau, exempte de nucléase
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ ClaSeek Library Preparation Kit, Illumina compatible