Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes cryogéniques
S’utilisent dans les systèmes de stockage de cryoconservation Thermo Scientific CryoPlus LN2
Marque:  Thermo Scientific™ 4000194
Code produit. 11849700
  • 79.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Boîtes en carton
  • Vertical (2 ml avec 100 séparateurs de cellules)
  • Carré (2, 4ou 5 ml avec 100 séparateurs de cellules)
  • Pointe de flèche (2, 4ou 5 ml avec 81 séparateurs de cellules)
Boîtes en polycarbonate
  • Vertical (2 ml avec 100 ou 81 divisions cellulaires)
  • Carré (2 ml avec 100 ou 81 divisions cellulaires ; 4 ml avec 81 divisions cellulaires)
Boîtes en acier inoxydable†
  • Tubes (2 ou 4 ml)
  • Pointe de flèche (2 ml)
†Les boîtes en acier inoxydable ne contiennent pas de séparateurs à alvéoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Boîte cryogénique en acier inoxydable