Description
Pour le maintien des flacons, béchers et autres grands objets
- Contient des flacons de 76 à 165 mm (3 à 6,5 in) et de gros objets
- Moyen rapide et sûr de sécuriser les grands équipements sur les tiges et les réseaux
- Enroulez la chaîne en acier autour de l’objet ; fixez-la au crochet sur la lame mobile ; serrez la lame avec un grand bouton antidérapant
- Maintient l’équipement fermement en place à n’importe quel angle, à distance variable du support
- Le bras mesure 15 cm (6 in) de long et 13 mm (0,5 in) de diamètre
- À utiliser avec le support de pince 05-754Q.
Spécification
1 de chaque | |
Acier inoxydable | |
Pour le maintien des flacons, béchers et autres grands objets | |
15,24 cm |
Pince de la chaîne | |
Support de pince 05-754 Q | |
6 po |