Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BioBasic™ AX Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 73105-014006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Phase échangeuse d’anions faibles pour les espèces multichargées
- Porosité de 300 Å pour obtenir une meilleure séparation des protéines et des peptides
- Appropriées pour une rétention et une séparation des molécules fortement polaires par chromatographie HILIC
- Stabilité exceptionnelle dans des conditions de pH exigeantes
Spécification
5 μm | |
4 mm | |
BioBasic |
10 mm | |
AX |