Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C6
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes.
Marque: Thermo Scientific™ 70305-014001
Requires : Support Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct ou indépendant, vendu séparément.
Description
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
Caractéristiques de la phase solide BetaSil C6
- Ligand sur silice 100 Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
Spécification
5 μm | |
4 mm | |
BetaSil |
10 mm | |
C6 |