Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection à montage rapide BetaMax Acid
Pratiques, économiques et efficaces pour protéger et prolonger la durée de vie de la colonne
Marque:  Thermo Scientific™ 95205-012101
Code produit. 11502871
  • 453.90€ / 4 pièces
Expédition estimée: 23-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Support Thermo Scientific Uniguard à raccordement direct ou indépendant, vendus séparément
Description
Description
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Pour supports Thermo Scientific Uniguard à raccord direct et indépendants
Caractéristiques de la phase solide Betamax Acid
  • Conçue pour les analytes acides
  • Couverture de surface très élevée pour une rétention maximale
  • Excellente stabilité pour des durées de vie de colonnes prolongées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 μm
10 mm
2,1mm