Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BetaBasic™ CN Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque:  Thermo Scientific™ 71705-022106
Code produit. 11583261
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 μm
2,1 mm
Beta
20 mm
CN