Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Aquasil™ C18 Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque:  Thermo Scientific™ 77505-022106
Code produit. 11583311
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de l’Aquasil C18 pour phase solide
  • Phase C18 à end-capping polaire Thermo Scientific
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Rétention des composés polaires
  • Compatibilité avec les phases mobiles 100 % aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 μm
20 mm
2,1mm
C18