Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Aquasil™ C18 Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 77505-014006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Phase C18 à end-capping polaire Thermo Scientific
- Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
- Rétention des composés polaires
- Compatibilité avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Spécification
5 μm | |
10 mm | |
4 mm | |
C18 |