Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Aquasil™ C18 Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 77503-023006
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Direct-connection, finger-tight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
- Alternative selectively compared to conventional C18 phases
- Retention of polar compounds
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Spécification
3 μm | |
20 mm | |
3 mm | |
C18 |