Learn More
Thermo Scientific™ Omni-Tube Plate
Omni-Tubes 96 préassemblés dans un format de plaque pour une utilisation dans des thermocycleurs de 0,5 ml.
Marque: Thermo Scientific™ AB0407
Description
Les tubes Thermo Scientific Omni-Tubes 96 sont préassemblés dans un format de plaque et sont compatibles avec les thermocycleurs de 0,5 ml. Lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage, le volume des tubes est de 300 μl maximum.
La plaque Omni-Tube 96 est en polypropylène dans une installation de moulage par injection en salle blanche de classe K (100 000).
Points clés
• Un volume de tubes de 0,3 ml maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
• Scellables à l’aide de feuilles de métal et de films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons plats et bombés
• Compatibles avec les thermocycleurs de 0,5 ml
Applications
• PCR
Spécification
Aucun code-barres | |
25 plaques | |
Microplaque de PCR | |
Semi | |
0,3 mL | |
0.2 mL |
Certified RNase/DNase-free | |
Transparent | |
Thermocycleurs | |
PP | |
96 | |
Standard |