Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage en polypropylène de 6 ml à 48 puits Abgene™
La plaque de stockage de 48 puits de 6 ml est idéale pour le stockage lorsque de grands volumes d’échantillons sont nécessaires.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0988
257.76 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Plaque et bloc de stockage polypropylène ABgène• Fabrication en salle blanche
• Résine vierge et garantie exempte de contamination
• Version color codée sur demande
• Plaque en polypropylène PP vierge neutre très translucide et autoclavable
• Disponible en version ambré, jaune, rouge, vert ou violet sur demande
• Format standard SBS avec repères alphanumériques moulés dans la masse
• Bords de puits surélevés pour une efficacité de scellage élevée et pour limiter le risque de contaminations croisée
• Compatibles applications robotisées, grâce au fond de plaque et jupe renforcés
• Bloc de stockage 48 puits 6mL
• Scellage avec adhésif, feuille thermosoudée, couvercle universels, tapis souples, ou bouchon 'Snap-On' (puits ronds) - voir ci-dessous
• Plaque PP
• Bloc 48 puits
Spécification
Personnalisable | |
Standard | |
6 x 8 | |
Emballage individuel | |
Abgene™ | |
Microplaque | |
Polypropylène | |
48 | |
Salle blanche | |
Carrées | |
DMSO, éthanol, isopropanol, stockage d’échantillons, culture cellulaire, préparation des dosages ; dilution et aliquotage | |
1 | |
Oui | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain | |
48-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavables | |
PP à faible liaison | |
Naturel | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
6000 μl | |
5500 μl | |
Non traité | |
Oui | |
50 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
PCR Ready |
Promotions
-
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Thermo Scientific Matrix
Promotions sur la manipulation des liquides
Économisez jusqu'à 40 % sur les pipettes électroniques, les pipettes manuelles et les embouts.Code promotionnel: 19815Expire: 2023-06-30
Hot Deal Économisez jusqu'à 40 %