Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à demi-jupe de 96 puits, à bords surélevés, ABgene™
Plaques semi jupées à 96 puits à utiliser dans les applications de PCR et de qPCR.
129.00€ - 145.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans ADN, DNase, RNase |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 8 x 12 |
Matériau | Polypropylene |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Couleur | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Code-barres | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10718073
|
Thermo Scientific™
AB1100K |
Black | No Barcode | N/A | |||||
11544784
|
Thermo Scientific™
AB1100 |
Transparent | No Barcode | N/A | |||||
10313250
|
Thermo Scientific™
BC-1100/W |
White | Code-barres inclus | N/A | |||||
Description
Les plaques PCR puits à demi-jupe et à bords surélevés Thermo Scientific sont conçues pour être compatibles directement avec toutes les plateformes ABI, y compris les séquenceurs à 96 puits, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire. Les plaques ont un coin coupé à l’emplacement A12 et sont disponibles avec des codes-barres ou comme SuperPlate pour la manipulation robotique. Le fond du puits est transparent pour une meilleure visibilité de l’échantillon, et les plaques à demi-jupe peuvent être scellées.Les plaques à code barres à 96 puits à demi-jupe et à bords surélevés Thermo Scientific offrent plus de rigidité, ce qui permet le pipetage multicanaux et réduit la déformation des plaques pendant les applications de thermocyclage. Ces plaques sont dotées d’un coin coupé à l’emplacement A12 et de parois de puits minces.
Ces plaques à 96 puits à demi-jupe sont compatibles avec toutes les platesformes ABI, y compris les séquenceurs, et ne nécessitent pas d’adaptateurs. Elles sont disponibles comme SuperPlate pour une manipulation robotique améliorée ou comme plaques blanches pour les applications qPCR.
Points clés
- Directement compatible avec toutes les platesformes ABI, y compris les séquenceurs sans adaptateurs nécessaires
- Disponibles sous forme de SuperPlate offrant 4 fois plus de rigidité pour une manipulation robotique supérieure
- Coin biseauté : A12
- Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
- Parois des puits uniformes et fines permettant un transfert de chaleur maximum et homogène
- Plaques blanches optimisées pour la qPCR grâce à l’augmentation de la sensibilité et à la diminution de la variabilité de la détection par fluorescence
Les codes-barres sont le code standard 128 de l’industrie . L’étiquette elle-même peut supporter des températures allant de -196°C à 120°C afin que les codes-barres restent sur la plaque tout au long de votre processus de travail. Elle dispose également d’un revêtement spécial pour éliminer tout “ frottement ” du code pendant la manipulation. Les codes-barres doubles sont situés sur les côtés opposés alpha et numérique de la plaque.
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Sans ADN, DNase, RNase | |
8 x 12 | |
96 | |
Oui |
Étalon | |
Polypropylene | |
PCR, qPCR applications |