Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well Full-Skirted Plates, Standard
Fully-skirted 384-well standard plates compatible with a wide range of block thermal cyclers for use in PCR and qPCR applications
Marque: Thermo Scientific™ AB-1384/K
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plaque PCR ABgene™ 384 puits• Pour PCR haut débit
• Garanti exempt de DNAse, de RNase et ADN génomique humain
• Polypropylène vierge de qualité médicale (excepté les Diamond et Diamond Ultra)
• Paroi très fine des tubes pour transfert thermique uniforme et optimal
• Surface lisse pour une récupération maximale et une adsorption réduite des échantillons
• Anneau en relief pour un scellage optimal
• Compatible tous instruments à bloc 384 (sauf la TF0384)
• Code barre aléatoire type 128
• Code barre à façon, nous consulter
• Plaque ABgene™ standard 2 coins coupés
• 8 orifices pour faciliter le positionnement et le retrait de la plaque du thermocycler
• Volume de travail 25μL, volume maxi 40μL
• Plaque ABgene™ standard 1 coin coupé
• Plaque ABgene™ standard 1 coin coupé grande capacité
• Polypropylène à faible rétention, limitant l'adsorption des échantillons sur les parois
• Volume de travail 40μL, volume maxi 55μL pour utilisation post PCR (digestion enzymatique, précipitation éthanol)
• Compatible appareils ABI dont séquenceur 3730
• Plaque ABgene™ Diamond rigide 1 coin coupé robotique
• Polymère ultra transparent, à faible taux d'adsorption d'ADN
• Grande rigidité idéale pour PCR haut débit et applications robotiques
• Compatible appareils ABI (appareils PCR, QPCR et séquenceur 3730)
• Volume de travail 25μL, volume maxi 40μL, pour utilisation post PCR
• ABI 3730
Certifications
Certifed free from human DNA, RNases and DNases.
Spécification
Certifed free from human DNA, RNases and DNases | |
16 x 24 | |
Virgin Polypropylene | |
50/Pk. |
Standard | |
Black | |
384 |