Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité Platinum™ Atom
Click to view available options
Modèle:
ATOAPSI (ventilé)
ATOEDEPSI (Sealed Double Lens)
ATOEPSI (étanche)
ATOFAPSI (mousse respirante)
Description
- Matériau de la monture : caoutchouc thermoplastique bleu
- Matériau des verres : polycarbonate transparent
- Revêtement des verres : Revêtement Platinum™ anti-buée / anti-rayures
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Bleu |
Modèle | ATOAPSI (ventilé) |
Poids (métrique) | 71 g |
Jetable | Non |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Caoutchouc thermoplastique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité Platinum™ Atom >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu